Z545368
Aldrich® dual-bank vacuum manifold with glass hosebarb stopcocks and jointed ends
joint: ST/NS 14/20, positions, 4
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
Productos recomendados
Junta
joint: ST/NS14/20
Características
positions 4
Categorías relacionadas
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)