Merck
Z530212
Sigma-Aldrich
AtmosBag Aldrich®
two-hand, non-sterile, size M, closure type, Zipper-lock
Sinónimos:
AtmosBag
About This Item
Código UNSPSC:
41103406
NACRES:
NB.35
tamaño
M
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Zipper-lock
An × L × Al
39 in. × 48 in. × 15 in., average inflated dimensions
An × L
38 in. × 51.5 in. , deflated dimensions
volumen de gas
280 L
apertura diám.
22.5 in. , 4 ports
Categorías relacionadas
Descripción general
Para uso en el laboratorio: La bolsa guante AtmosBag es una cámara de polietileno flexible e inflable con guantes incorporados que le permite trabajar en un entorno completamente aislado y controlado. Es una alternativa portátil y barata a la caja de guantes y es idónea para una variedad de tareas y materiales.
Para muestreo de campo: AtmosBag se desliza sobre la parte superior de latas y tambores para cubrir con gas inerte y aislar los vapores y el polvo durante las operaciones de muestreo. Reduce al mínimo la exposición del trabajador y preserva la integridad del material muestreado a granel. AtmosBag sirve como un laboratorio portátil para la realización de pruebas, investigaciones en las escenas de crímenes y otras aplicaciones en las que se necesita una cámara aislada limpia.
AtmosBag con cierre precintado con cinta adhesiva: La apertura de la AtmosBag está precintada con cinta adhesiva y doblada para conseguir un cierre hermético al gas. Cada AtmosBag se suministra con una tira de cinta adhesiva que puede quitarse.
AtmosBag con cierre de cremallera: La apertura de la AtmosBag está cerrada con una cremallera para conseguir un cierre hermético al gas. La apertura es ligeramente menor que la anchura de la bolsa debido a la anchura de la cremallera. Excelente para aplicaciones que requieren acceso repetido al contenido de la bolsa y para aislamiento de emergencia.
Especificaciones:
  • Elaborado con polietileno robusto con calibre de 0,003 pulgadas que se pule para una buena claridad
  • Las costuras están termoselladas para mayor resistencia y se prueba el inflado para evitar fugas
  • Se proporcionan puertos de entrada para líneas eléctricas, de gas y de vacío
  • AtmosBag no es ignífugo ni está destinado a un contacto prolongado con disolventes, vapores o productos químicos
  • Puede utilizarse en un entorno de argón
  • Four ports on eachbag. Two on each side of the bag.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sarah E Rothenberg et al.
Environmental research, 172, 700-712 (2019-03-25)
Gut microorganisms contribute to the metabolism of environmental toxicants, including methylmercury (MeHg). Our main objective was to investigate whether associations between biomarkers for prenatal MeHg exposure and maternal gut microbiota differed between early and late gestation. Maternal blood and stool
Angel Mojarro et al.
Astrobiology, 17(8), 747-760 (2017-07-14)
Biological informational polymers such as nucleic acids have the potential to provide unambiguous evidence of life beyond Earth. To this end, we are developing an automated in situ life-detection instrument that integrates nucleic acid extraction and nanopore sequencing: the Search
Craig W Powers et al.
Frontiers in microbiology, 9, 1668-1668 (2018-08-31)
Biological aerosols (bioaerosols) are ubiquitous in terrestrial and aquatic environments and may influence cloud formation and precipitation processes. Little is known about the aerosolization and transport of bioaerosols from aquatic environments. We designed and deployed a bioaerosol-sampling system onboard an