Z507873
Three-neck round-bottom flasks
capacity 25 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Materiales
glass
round bottom flask
three-neck
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Holed cap
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 9465-34
capacidad
25 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
<ST/>14/10 threaded joints. Supplied with holed caps, PTFE-faced silicone septa, and FETFE® O-rings.
Información legal
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)