Z413380
Aldrich® Hempel column
Unjacketed, effective L 300 mm, O.D. × I.D. 22 mm × 19 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Junta
joint ST/NS24/40
D.E. × D.I.
22 mm × 19 mm
efectiva Al
300 mm
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)