Documentos clave
Z317403
Duran® desiccator
I.D. 100 mm
Sinónimos:
247814603
About This Item
UNSPSC Code:
41104510
NACRES:
NB.43
manufacturer/tradename
DURAN®
Schott
availability
not available in USA and Canada
H
187 mm
I.D.
100 mm
General description
Flat flange, and cover with knob.
Legal Information
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)