Z284122
Spinring® magnetic stirring bar
size 1 1/2 in. × 5/16 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Productos recomendados
Materiales
PTFE-coated
octagonal PTFE-coated
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F37140-0015
Longitud
38.1 mm
Diámetro
8 (44.5mm ring O.D) mm
tamaño
1 1/2 in. × 5/16 in.
Descripción general
Bars with a removable stabilizing ring to keep bar centered.
Información legal
Spinring is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)