Z282081
Coors™ apothecary mortar
O.D. × H 100 mm × 59 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41101702
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
Materiales
alumina
fabricante / nombre comercial
Coorstek 60382
D.E. × Al
100 mm × 59 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Mortar shaped for easy handling. Outside glazed except for bottom. Order pestle separately.
Información legal
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)