Z247189
Coors™ porcelain crucible
Wide form, capacity 62 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Materiales
porcelain
tamaño del tapón
E
envase
pack of 12
fabricante / nombre comercial
Coorstek 66137
Altura
38 mm
capacidad
62 mL
parte superior D.E.
60 mm
Descripción general
Glazed inside and out, except for outside bottom surface and rim.
Order covers separately.
- Max. use temp.: 1150°C; limit of use evacuated: 1300°C
- Crucibles are not porous so there should not be any change in weight after firing
Order covers separately.
Características y beneficios
- Ensures great resistance to thermal-shock
- Durable
- Rigid
- Sustained refractory qualities
Información legal
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)