Z239089
Pipette fillers
red silicone bulb type
About This Item
Productos recomendados
material
red silicone bulb
manufacturer/tradename
SILRED-001
General description
Valved, choice of natural or silicone rubber bulb. Allows safe manual control of filling and discharging of liquids by finger pressure.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)