Z231878
Duran® beakers
capacity 600 mL, low form
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass 3.3
Características
graduations
fabricante / nombre comercial
DURAN®
Schott
disponibilidad
not available in USA and Canada
Al × D.E.
125 mm × 90 mm
capacidad
600 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
Otras notas
Browse all glass beakers
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
producto comparable
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)