Documentos clave
Z186244
Sigma-Aldrich
Oxiclear disposable gas purifier
L × diam. 5 1/2 in. × 2 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.51
L × diám.
5 1/2 in. × 2 in.
Descripción general
In-line purifier removes oxygen from inert carrier gases down to less than 50 ppb. Will purify 4 to 5 standard cylinders of 300 ft3. Delivers 100 cc/s at a pressure drop of 0.3 psi. Tested to 125 psi up to 100°C. Supplied with 1/4 in. compression fittings.
Información legal
Oxiclear is a trademark of Labclear
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1