Z169056
Micrometer
Imperial
About This Item
Código UNSPSC:
41111700
NACRES:
NB.79
Productos recomendados
Características
subdivision 0.001 in.
envase
pack of 1 ea
intervalo de medida
0-1 in.
0-25 mm
Descripción general
Calibrated to read 0 to 25 mm, in 0.01 mm divisions and comes with friction stop; in padded plastic case.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)