Z155527
Griffin-type SS beaker
capacity 250 mL, without handle
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Materiales
stainless steel
Características
graduations: no
Al × D.E.
83 mm × 67 mm
capacidad
250 mL
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)