Documentos
Z137170
Supelco
ACE chromatography column
I.D. × L 19 mm × 61 cm, With fritted disc
About This Item
UNSPSC Code:
12000000
NACRES:
SB.52
grade
for chromatography
manufacturer/tradename
Ace Glass 590539
technique(s)
LPLC: suitable
I.D. × L
19 mm × 61 cm
General description
Tiene una rosca Ace-Thred #15 en la parte superior y 2 mm de diámetro interior y una llave de paso-tapón de PTFE macizo (roscado 1:5) en el fondo. Se suministra con junta tórica de nailon y FETFE® para adaptar tubos de 12,5 a 14 mm de diám. ext. a la columna y con conector de tubería. Nota: Cuando use el conector de tubería, NO es necesaria la junta tórica con manguito suministrada. El disco fritado tiene de 70 a 100 μm de porosidad, sellado en la parte inferior de la columna.
Legal Information
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.