Z114979
Capillary tube
tube capacity 10-50 μL
Sinónimos:
851323
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Productos recomendados
Materiales
glass
green
envase
pack of 200 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 851323
tubo capacidad
10-50 μL
Categorías relacionadas
Descripción general
Borosilicate glass. For use with above positive displacement micropipettes.
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)