WIMWG30004SJ
Bruker® SampleJet NMR tubes with caps
L 103.5 mm, cap, O.D. 3.0 mm
Sinónimos:
nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Productos recomendados
Materiales
colorless tube
descripción
Wilmad tube with Bruker SampleJet caps
Características
cap
neck thread push fit
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Wilmad WG-3000-4-SJ
Parámetros
600 MHz frequency
Longitud
103.5 mm
D.E.
3.0 mm
inclinación
60 μm
tubo diám.
3 mm
pared grosor
0.43 mm
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)