WHA3001614
Papeles de celulosa para cromatografía Whatman®
1 CHR Rol, W × L 20 mm × 100 m, pkg of 1 roll
Sinónimos:
Whatman paper, Z742120, blotting papers, cellulose membranes
About This Item
Productos recomendados
Materiales
cellulose membrane
roll
esterilidad
non-sterile
Características
1 CHR
envase
pkg of 1 roll
fabricante / nombre comercial
Whatman 3001-614
Whatman Article No. 28419170 (US reference)
Parámetros
130 mm/30 min flow rate
2.6 cm/hr speed
An × L
20 mm × 100 m
peso básico
87 g/m2
idoneidad
suitable for chromatography
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Pure cellulose produced entirely from the highest quality cotton linters with no additives of any kind.
- Manufactured and tested specifically for chromatographic techniques. This ensures the wicking capability and uniformity of capillary action that are important in chemical separations.
- Also widely used in protein and nucleic acid blotting.
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)