WHA230300
Whatman® drain disc
diam. 10 mm
Sinónimos:
Whatman filter, Whatman filters, Whatman paper, Z741469
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polyethylene housing
esterilidad
non-sterile
envase
pkg of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Whatman 230300
Whatman Article No. 28418857 (US reference)
Diámetro
10 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Applications
- General laboratory microfiltration
- Quality control and sterility testing
- Removal of particulates from HPLC solvents
- Tissue culture media filtration
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)