WHA1851037
Whatman® quartz QM-A filter discs 2.2 μm pore size
white, air sampling, 100 ea, 37 mm diam
Sinónimos:
Z675024, glass fiber filters, quartz fiber filters
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Whatman® QM-A quartz filters, Circles, 37 mm 100/pk
Materiales
circles
quartz membrane
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
envase
pack of 100
fabricante / nombre comercial
Whatman 1851-037
Whatman Article No. 28418539 (US reference)
Diámetro
37 mm
tamaño de poro
2.2 μm
idoneidad
suitable for (air sampling in acidic gases, stacks, flues and aerosols)
Categorías relacionadas
Descripción general
- Grade: QM-A
- Description: Quartz
- Particle Retention in Liquid (μm): 2.2
- Air Flow (s/100 mL/in²): 6.4
- Typical Thickness (μm): 450
- Basis Weight (g/m²): 85
Características y beneficios
- Temperature resistant up to 800°C
- Binder-free
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)