WHA1454320
Whatman® quantitative filter paper, hardened low-ash, Grade 54
circles, diam. 320 mm, pack of 100
Sinónimos:
Whatman filter, Z651788, filter paper, paper filter
About This Item
Productos recomendados
Materiales
cellulose
circles
Características
Grade 54
envase
pack of 100
fabricante / nombre comercial
Whatman 1454-320
Whatman Article No. 28418117 (US reference)
Parámetros
39 sec/100 mL speed (Herzberg)
7 psi wet burst
Diámetro
320 mm
grosor
185 μm
ceniza
≤0.015%
tamaño de poro
22 μm (Particle retention)
peso básico
92 g/m2
Descripción general
Características y beneficios
- Higher nominal particle retention rating (22 µm) than comparable Buchner funnel filter papers
- Fast filtration speed (Herzberg filtration speed 39 s)
- High purity (0.015% ash maximum)
- Acid-treated for high wet-strength and chemical resistance
- Hardened to minimize fiber shedding
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)