WHA1202270
Whatman® prepleated qualitative filter paper, Grade 2V
circles, diam. 270 mm, pack of 100
Sinónimos:
Z240354, filter paper, paper filter
About This Item
Productos recomendados
Materiales
cellulose filters
circles
envase
pack of 100
fabricante / nombre comercial
Whatman 1202-270
Whatman Article No. 28417913 (US reference)
Parámetros
0.29 psi wet burst
240 sec/100 mL speed (Herzberg)
Diámetro
270 mm
grosor
190 μm
ceniza
≤0.06%
tamaño de poro
8 μm (Particle retention)
peso básico
97 g/m2
Aplicación
Características y beneficios
- Medium flow and nominal particle retention rating of 8 µm
- Herzberg filtration speed of 240 s
- Fluted (pre-pleated) for easy use with conical filter funnels
- Can be used for soil analysis or general filtration
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)