WHA10401121
Whatman® nitrocellulose NC45 filter discs 0.45 μm pore size
white, hydrophilic, 50 ea, 100 mm diam
Sinónimos:
Whatman filter, Z697141, cellulose membrane, membrane filter
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Whatman® nitrocellulose membrane filters, NC45 Membrane Circles, diam. 100 mm, pore size 0.45 μm
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
envase
pkg of 50 ea
fabricante / nombre comercial
Whatman 10401121
Whatman Article No. 28414966 (US reference)
Diámetro
100 mm
tamaño de poro
0.45 μm
Categorías relacionadas
Características y beneficios
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)