WHA10350437
Whatman® cellulose extraction thimbles
L × W 31 mm × 80 mm, thickness 1.0 mm
Sinónimos:
Z749850
About This Item
Código UNSPSC:
41104817
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
envase
pk of 25
fabricante / nombre comercial
Whatman 10350437
Whatman Article No. 28414727 (US reference)
L × An
31 mm × 80 mm
grosor
1.0 mm
Categorías relacionadas
Características y beneficios
- 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles made from high-quality cellulose available in a range of sizes.
Otras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Información legal
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)