Merck
W527211
Sigma-Aldrich
Butyric anhydride
98%
Sinónimos:
Butanoic anhydride
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2CH2CO)2O
Número de CAS:
Peso molecular:
158.19
Beilstein:
1099474
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
densidad de vapor
5.45 (vs air)
presión de vapor
10 mmHg ( 79.5 °C)
Ensayo
98%
temp. de autoignición
535 °F
lim. expl.
1.1 %, 104 °F
7.6 %, 144 °F
índice de refracción
n20/D 1.413 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−75-−66 °C (lit.)
densidad
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
butter
cadena SMILES
CCCC(=O)OC(=O)CCC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
YHASWHZGWUONAO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Butyric anhydride can be used to prepare various flavor & fragrance compounds like neryl butyrate, geranyl butyrate, and butyl butyrllactate.
Cláusula de descargo de responsabilidad
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Butyl butyrllactate, neryl butyrate, geranyl butyrate
Encyclopedia of Food and Color Additives, , year= (1997)
Butyl butyrllactate, neryl butyrate, geranyl butyrate
Encyclopedia of Food and Color Additives, , year= (1997)
Shiva Shanker Kaki et al.
Journal of oleo science, 64(8), 845-852 (2015-07-17)
Ferulic acid was modified to produce a novel phenolipid containing butyl chains. Ferulic acid was esterified with butanol to produce butyl ferulate which was further dihydroxylated followed by esterification with butyric anhydride to produce the phenolipid containing butyric acid. IR