W404411
Geranyl tiglate
≥95%, FG
Sinónimos:
Geranyl 2-methylcrotonate
About This Item
Productos recomendados
grade
FG
Halal
Kosher
Quality Level
reg. compliance
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
assay
≥95%
refractive index
n20/D 1.480-1.484 (lit.)
bp
149-151 °C/7 mmHg (lit.)
density
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
organoleptic
geranium; fruity; herbaceous; sweet
SMILES string
[H]\C(C)=C(\C)C(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C15H24O2/c1-6-14(5)15(16)17-11-10-13(4)9-7-8-12(2)3/h6,8,10H,7,9,11H2,1-5H3/b13-10+,14-6+
InChI key
OGHBUHJLMHQMHS-KRDNBFTESA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)