W387401
2-Methyl-1-propanethiol
≥95%, FG
Sinónimos:
Isobutyl mercaptan
About This Item
Halal
Kosher
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
densidad de vapor
3.1 (vs air)
presión de vapor
124 mmHg ( 37.8 °C)
Ensayo
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.4385 (lit.)
bp
87-89 °C (lit.)
densidad
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
sulfurous
cadena SMILES
CC(C)CS
InChI
1S/C4H10S/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
Clave InChI
BDFAOUQQXJIZDG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Targeting the cerebrovascular large neutral amino acid transporter (LAT1) isoform using a novel disulfide-based brain drug delivery system.: This paper discusses a novel brain drug delivery system that targets the LAT1 transporter, using 2-Methyl-1-propanethiol in the design of disulfide-based prodrugs for enhanced delivery across the blood-brain barrier (Killian et al., 2007).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
14.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-10 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?