W363501
4-Hydroxy-5-methyl-3-furanone
97%, FG
Sinónimos:
toffee furanone
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Ensayo
97%
mp
129-133 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
caramel; coffee; brown; sweet
cadena SMILES
CC1=C(O)C(=O)CO1
InChI
1S/C5H6O3/c1-3-5(7)4(6)2-8-3/h7H,2H2,1H3
Clave InChI
DLVYTANECMRFGX-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?