W347418
2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexene-1-acetaldehyde
≥75%
Sinónimos:
β-Homocyclocitral
About This Item
Halal
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
Fragrance grade
Halal
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
Ensayo
≥75%
impurezas
≤20% β-cyclocitral
índice de refracción
n20/D 1.485 (lit.)
bp
58-59 °C/0.4 mmHg (lit.)
densidad
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
oily; woody; cooling; camphoraceous; fruity
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]C(=O)CC1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C11H18O/c1-9-5-4-7-11(2,3)10(9)6-8-12/h8H,4-7H2,1-3H3
Clave InChI
VHTFHZGAMYUZEP-UHFFFAOYSA-N
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
88 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?