Merck
W311936
Sigma-Aldrich
Ylang-ylang oil
extra, blend, FG
About This Item
Número de CAS:
Número de FEMA:
3119
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
floral
grado:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
origen biológico:
Cananga odorata
synthetic
Agency:
follows IFRA guidelines
alérgeno alimentario:
no known allergens
origen biológico
Cananga odorata
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 182.20
actividad óptica
[α]/D -12.0 to -17.5°
composición
contains IFRA restricted ylang-ylang oil
índice de refracción
n20/D 1.503
densidad
0.963 g/mL at 25 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
geraniol, eugenol, farnesol, Cananga odorata and ylang-ylang oil, linalyl acetate, isoeugenol, benzyl alcohol, linalool, β-caryophyllene (ox.), benzyl salicylate, benzyl benzoate
Organoléptico
floral
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)