Merck
W287407
Sigma-Aldrich
Phenylacetaldehyde
≥95%, FCC, FG
Sinónimos:
2-Phenylacetaldehyde, α-Tolyaldehyde
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
120.15
Número de FEMA:
2874
Beilstein:
385791
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
116
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
eCl@ss:
39023706
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
5.030
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
descripción
may contain Citric acid
Ensayo
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.535 (lit.)
bp
195 °C
mp
−10 °C (lit.)
densidad
1.035 g/mL at 25 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
chocolate; green; honey; hyacinth
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2
Clave InChI
DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Phenylacetaldehyde is an important aroma volatile found in tomato and roses. It has also been identified in potato, roasted cocoa beans and honey. Phenylacetaldehyde is also a potent moth attractant.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Taste at 5.0 ppm
Otras notas
Natural occurrence: Apple, apricot, bilbery, cherry, grapefruit, guava, orange peel, peach, raisin, grape, asparagus, blackberry, papaya, melon, cabbage, sweet pepper and celery leaves.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
154.4 °F - (External MSDS)
Punto de inflamabilidad (°C)
68 °C - (External MSDS)
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Phenylacetaldehyde: a chemical attractant for common green lacewings (Chrysoperla carnea sl, Neuroptera: Chrysopidae).
Toth MIKLOS, et al
European Journal of Entomology, 103(1), 267-267 (2006)
A review of volatile analytical methods for determining the botanical origin of honey.
Cuevas-Glory LF, et al.
Food Chemistry, 103(3), 1032-1043 (2007)
Tomato phenylacetaldehyde reductases catalyze the last step in the synthesis of the aroma volatile 2-phenylethanol.
Tieman DM, et al.
Phytochemistry, 68(21), 2660-2669 (2007)
Phenylacetaldehyde attracts moths to bladder flower and to blacklight traps.
Cantelo WW and Jacobson M.
Environmental Entomology, 8(3), 444-447 (1979)
Characterization of some volatile potato components.
Buttery RG, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 18(3), 538-539 (1970)
Protocolos
GC Analysis of Aldehydes (PFBOA Derivatives) in Beer on SLB®-5ms after SPME using a 65 µm PDMS/DVB Fiber