Merck
W268208
Sigma-Aldrich
Methyl anthranilate
≥98%, FCC, FG
Sinónimos:
Methyl 2-aminobenzoate, Methyl anthranilate
About This Item
Fórmula lineal:
2-(H2N)C6H4CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
151.16
Número de FEMA:
2682
Beilstein:
606965
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
250
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.715
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
presión de vapor
1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥98%
temp. de autoignición
986 °F
índice de refracción
n20/D 1.582 (lit.)
bp
256 °C (lit.)
mp
24 °C (lit.)
densidad
1.168 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
grape; musty; fruity; sweet; wine-like
cadena SMILES
COC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,9H2,1H3
Clave InChI
VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Methyl anthranilate occurs naturally in grapes and strawberries. It is also found in Burgundy Pinot noir wines, citrus honey and American wines. Methyl anthranilate is also a potent bird repellant.
Aplicación
Methyl anthranilate is a sunscreen precursor (an ortho compound) used as an odor compound in the study of controlled odor release from the cavity of the cyclodextrin.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Taste at 2-5 ppm
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
262.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
128 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Volatiles from grapes I. Some volatiles from concord essence.
Stevens KL, et al.
Journal of Food Science, 30(6), 1006-1007 (1965)
The volatiles of two new strawberry cultivars,?Annelie? and ?Alaska Pioneer?, obtained by backcrossing of cultivated strawberries with wild strawberries, fragaria vesca, rugen and fragaria virginiana.
Hirvi T & Honkanen E.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 175(2), 113-116 (1982)
Methyl anthranilate as an aroma constituent of American wine.
Nelson RR, et al.
Journal of Food Science, 42(1), 57-59 (1977)
Evaluation of methyl anthranilate and starch-plated dimethyl anthranilate as bird repellent feed additives
Mason JR, et al.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 182-187 (1991)
Substituent position effects on sunscreen photodynamics: A closer look at methyl anthranilate
dN Rodrigues N, et al.
Chemical Physics, 515, 596-602 (2018)