Merck
W257605
Sigma-Aldrich
Hexyl propionate
≥97%, FG
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5CO2(CH2)5CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
158.24
Número de FEMA:
2576
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
420
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.139
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
green; musty; fruity; pear
grado:
FG
Halal
Kosher
origen biológico:
synthetic
Agency:
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentario:
no known allergens
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.413 (lit.)
bp
73-74 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green; musty; fruity; pear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCOC(=O)CC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-5-6-7-8-11-9(10)4-2/h3-8H2,1-2H3
Clave InChI
GOKKOFHHJFGZHW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Taste at 10 ppm
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
65 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 77-77 (2003)
Rachel S Leisso et al.
Physiologia plantarum, 153(2), 204-220 (2014-06-20)
'Soggy breakdown' (SB) is an internal flesh disorder of 'Honeycrisp' apple (Malus × domestica Borkh.) fruit that occurs during low temperature storage. The disorder is a chilling injury (CI) in which visible symptoms typically appear after several weeks of storage