W214019
Benzyl butyrate
natural, ≥98%, FCC, FG
About This Item
Productos recomendados
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nivel de calidad
Agency
follows IFRA guidelines
meets requirements for JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.494 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
densidad
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
fresh; floral; fruity
cadena SMILES
CCCC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-6-11(12)13-9-10-7-4-3-5-8-10/h3-5,7-8H,2,6,9H2,1H3
Clave InChI
VONGZNXBKCOUHB-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
107 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?