Merck
W208000
Sigma-Aldrich
Isoamyl octanoate
≥98%, FG
Sinónimos:
Isoamyl caprylate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)6CO2CH2CH2CH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
214.34
Número de FEMA:
2080
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
401
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.120
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
grado
FG
Halal
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.426 (lit.)
bp
260 °C
densidad
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
coconut; green; fruity; waxy; pineapple; sweet
cadena SMILES
CCCCCCCC(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C13H26O2/c1-4-5-6-7-8-9-13(14)15-11-10-12(2)3/h12H,4-11H2,1-3H3
Clave InChI
XKWSWANXMRXDES-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Isoamyl octanoate is an aroma compound found in different kinds of wine.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Taste at 20 ppm
Otras notas
Natural occurrence: Scotch, whiskey, bourbon whiskey, wine, banana, apple and strawberry.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Determination of volatile aroma compounds of Blaufrankisch wines extracted by solid-phase microextraction.
Vas G, et al.
Journal of Chromatographic Science, 36(10), 505-510 (1998)
Volatile compounds by SPME-GC as age markers of sparkling wines.
Francioli S, et al.
American Journal of Enology and Viticulture, 54(3), 158-162 (2003)
Quantitative determination of the odorants of young red wines from different grape varieties.
Ferreira V, et al.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 80(11), 1659-1667 (2000)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 50-50 (1999)