THSD4149
ThalesNano MidiCart™ catalyst cartridge system
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, Pd Black
Sinónimos:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
ThalesNano THS D4149
L × diám.
116 mm × 9.2 mm
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)