THS01439
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 70 mm L
1% Pt/C, doped with V
Sinónimos:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Productos recomendados
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
ThalesNano THS 01439
Diámetro
4 mm
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)