Documentos clave
THS01141
ThalesNano MicroCatCart catalyst cartridge system
L × diam. 30 mm × 4 mm, 10% Pd/C
Sinónimos:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Código UNSPSC:
60104500
NACRES:
NB.51
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
ThalesNano THS 01141
L × diám.
30 mm × 4 mm
Información legal
MicroCatCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)