TEM-HC400-AU-100
Holey Carbon Film Supported Gold Grids
size 400 mesh, hole size 100 μm, box of 25
About This Item
Productos recomendados
packaging
box of 25
hole size
100 μm
size
400 mesh
General description
Holey Carbon Film Supported Gold Grids, 400 Mesh, Average hole size is 100 micron, 25/box
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)