Documentos clave
TEM-G2000HACU
Sigma-Aldrich
2000 Mesh Circular Mesh Copper Grid
vial of 10
Sinónimos:
G2000HA CIRCULAR MESH COPPER GRIDS 10/VIAL, HEXAGONAL MESH 2000#
About This Item
UNSPSC Code:
41111761
NACRES:
MA.24
packaging
vial of 10
General description
High Mesh Value Standard Circular Mesh Grids: Copper Grid, 2000 mesh, 3.05mm diameter, 0.7 mil (18μm) thickness. Pitch 12.5 μm, hole ~6.5μm, bar ~6μm.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)