Merck
T5702
Sigma-Aldrich
Tetrabutyl orthosilicate
97%
Sinónimos:
Tetrabutoxysilane
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2CH2CH2O)4Si
Número de CAS:
Peso molecular:
320.54
Beilstein:
1709274
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
densidad de vapor
>1 (vs air)
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.413 (lit.)
bp
275 °C (lit.)
densidad
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCO[Si](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C16H36O4Si/c1-5-9-13-17-21(18-14-10-6-2,19-15-11-7-3)20-16-12-8-4/h5-16H2,1-4H3
Clave InChI
UQMOLLPKNHFRAC-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Mesoporous materials, such as aerogels, offer advantages for practical hydrogen storage. They have large surface areas, open porosity, small pore sizes, and the ability to coat the surface with one or more compounds.
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.