T1388
2-Thiophenecarboxylic acid hydrazide
≥98%
Sinónimos:
2-Thenoylhydrazine, 2-Thienoylhydrazine, 2-Thienyl hydrazide, 2-Thienylcarboxylic acid hydrazide, 2-Thiophenecarbohydrazonic acid, 2-Thiophenecarbonyl hydrazide, 2-Thiophenecarboxylic hydrazide, Thiophene-2-carbohydrazide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
powder
mp
136-139 °C (lit.)
cadena SMILES
NNC(=O)c1cccs1
InChI
1S/C5H6N2OS/c6-7-5(8)4-2-1-3-9-4/h1-3H,6H2,(H,7,8)
Clave InChI
SOGBOGBTIKMGFS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?