T12203
3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde
97%
Sinónimos:
1,2,3,6-Tetrahydrobenzaldehyde, 4-Formyl-1-cyclohexene
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3.8 (vs air)
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.4745 (lit.)
bp
163-164 °C (lit.)
densidad
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]C(=O)C1CCC=CC1
InChI
1S/C7H10O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-2,6-7H,3-5H2
Clave InChI
DCFDVJPDXYGCOK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?