Documentos clave
SYNS462044
Synthware straight bore glass stopcock plug
bore size 6 mm, plug size 20/44
Sinónimos:
Synthware S462044
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware S462044
calibre tamaño
6 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
To be used with constant pressure retention kit (S69)
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)