Documentos clave
SYNF932475
Synthware filter funnel with perforated plate
joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 75 mm
Sinónimos:
Synthware F932475
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.51
Materiales
borosilicate glass
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F932475
disco diám.
24 mm
diám. del filtro
24 mm
placa D.E.
75 mm
Descripción general
O.D. of disc is 24 mm.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)