Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121700
Material:
colorless tube, glass tube
Sterility:
non-sterile
Feature:
graduations: no, Push fit
Packaging:
pack of 1 ea
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
colorless tube, glass tube
joint
joint: ST/NS24/40
sterility
non-sterile
feature
graduations: no, Push fit
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech F894100
capacity
100 mL , 100 mL
General description
With an outer joint and 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ reaction tube with glass stopcock
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SYNF894100-1EA | 04061832196374 |