SYNF622460G
Synthware™ pressure equalizing addition funnel
60 mL, joint: ST/NS 24/40, stopcock: glass
Sinónimos:
Synthware F622460G, dropping funnel
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F622460G
capacidad
60 mL
60 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
With glass stopcock, graduated.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)