Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121804
Material:
borosilicate glass flask, pear-shaped , single-neck
Joint:
joint: ST/NS14/10
Packaging:
pkg of 1 ea
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
borosilicate glass flask, pear-shaped , single-neck
joint
joint: ST/NS14/10
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F321005
capacity
5 mL , 50 mL , 5 mL
General description
Supplied with one compression cap, one Viton® O-ring and one PTFE –faced silicone rubber septum. For replacement caps, see RC112; for Viton® O-rings, see R014; for septa, see R1420.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ pear shaped flask
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SYNF321005-1EA | 04061832193250 |