Documentos clave
SYNF308100
Synthware single-neck round-bottom flask
100 mL, joint: ST/NS 29/42
Sinónimos:
Synthware F308100, glass round flask
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiales
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Junta
joint: ST/NS29/42
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F308100
capacidad
100 mL
100 mL
Descripción general
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)