Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
100 mL
Material:
borosilicate glass flask, round bottom , single-neck
Joint:
joint: ST/NS24/40
Packaging:
pkg of 1 ea
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
borosilicate glass flask, round bottom , single-neck
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F144100
capacity
100 mL
General description
With a threaded side port for insertion of thermometer or bleed tubes, having an O.D. between 5 mm and 7.5 mm. Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SYNF144100-1EA | 04061832192383 |