SYND171014
Synthware™ Vigreux vacuum jacketed micro distillation head
joint: ST/NS 14/20, thermometer joint: ST/NS 10/18, immersion depth 25 mm
Sinónimos:
Synthware D171014, Short path head
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
Junta
thermometer joint: ST/NS10/18
joint: ST/NS14/20
fabricante / nombre comercial
D171014
inmersión profundidad
25 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Synthware™ distillation head features a Vigreux column jacketed to improve distillation performance. The standard taper joint (10/18) accommodates a thermometer.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)